三羟甲基氨基甲烷, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ400
T1503-100G T1503-250G T1503-25G T1503-500G T1503-5KG
SIALT1503-100GEA 0 CNY
SIALT1503-100G SIALT1503-250G SIALT1503-25G SIALT1503-500G SIALT1503-5KG
三羟甲基氨基甲烷, Sigma-Aldrich®
三羟甲基氨基甲烷
分子式: NH₂C(CH₂OH)₃
沸点: 357 °C (1013 hPa)
溶点: 169…172 °C
密度: 1,328 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004679
CAS号: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM