三羟甲基氨基甲烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Tris
VWRC28811.295EA 2260 CNY
VWRC28811.295 VWRC28811.364 VWRC28811.460
三羟甲基氨基甲烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
三羟甲基氨基甲烷
分子式: NH₂C(CH₂OH)₃
分子量: 121.14 g/mol
沸点: 357
溶点: 169…172 °C
密度: 1.328 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004679
CAS号: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Melting point 169 - 172 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %