3-氨基-1-丙醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-氨基丙醇
104465000 104460050
ACRO104465000EA 0 CNY
ACRO104465000 ACRO104460050
3-氨基-1-丙醇 99%
3-氨基-1-丙醇
分子式: C₃H₉NO
分子量: 75.11 g/mol
沸点: 187…188 °C (760 mmHg)
溶点: 10…12 °C
密度: 0.982 g/cm³
闪点: 101 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008223
CAS号: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN号: 2735
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %