1-Aminobutan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-2-butanol, Monobutanolamine, 1-Aminobutan-2-ol
A0823-25ML A0823-5ML
TCIAA0823-25MLEA 0 CNY
TCIAA0823-25ML TCIAA0823-5ML
1-Aminobutan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Aminobutan-2-ol
分子式: C₄H₁₁NO
分子量: 89.14 g/mol
沸点: 169°C
MDL编号: MFCD00059196
CAS号: 13552-21-1
UN号: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b08c706868c4ec18c0787ce928e3a1c174ccb4d&vid=6b08c706868c4ec18c0787ce928e3a1c174ccb4d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %