2-(2-氨基乙氧基)乙醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二甘醇胺
103630010 103631000
ACRO103630010EA 0 CNY
ACRO103630010 ACRO103631000
2-(2-氨基乙氧基)乙醇 98%
2-(2-氨基乙氧基)乙醇
分子式: C₄H₁₁NO₂
分子量: 105.14 g/mol
沸点: 218…224 °C (760 mmHg)
溶点: –12.5 °C
密度: 1.06 g/cm³
闪点: 127 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008181
CAS号: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN号: 3055
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %