异硫氰酸乙酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
376860050 376860250
ACRO376860050EA 0 CNY
ACRO376860050 ACRO376860250
异硫氰酸乙酯 96%
异硫氰酸乙酯
分子式: C₃H₅NS
沸点: 130…132 °C (760 mmHg)
溶点: –6 °C
密度: 0,995 g/cm³
闪点: 32 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004820
CAS号: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN号: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03848
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %