BIS-TRIS, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms:
2-双(羟基甲基)-2,2′,2″-次氮基三乙醇, 双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷, 2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇
M-Clarity™ quality level = MQ400
B4429-100G
B4429-25G
SIALB4429-100GEA
0
CNY
SIALB4429-100G
SIALB4429-25G
BIS-TRIS, Sigma-Aldrich®
BIS-TRIS
分子式:
C₈H₁₉NO₅ 分子量: 209.24 g/mol 溶点: 102…103 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002853 CAS号: 6976-37-0 EINECS: 230-237-7 |