N,N,N′-三甲基乙二胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
366910050 366910250
ACRO366910050EA 0 CNY
ACRO366910050 ACRO366910250
N,N,N′-三甲基乙二胺 97%
N,N,N′-三甲基乙二胺
分子式: C₅H₁₄N₂
沸点: 116…118 °C (760 mmHg)
密度: 0,8 g/cm³
闪点: 9 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014874
CAS号: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
UN号: 2733
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %