N,N-二甲基正辛胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DMOA, 1-(二甲氨基)辛烷, N-二甲基正辛胺
225290250 225295000
ACRO225290250EA 0 CNY
ACRO225290250 ACRO225295000
N,N-二甲基正辛胺 97%
N,N-二甲基正辛胺
分子式: C₁₀H₂₃N
分子量: 157.3 g/mol
沸点: 195 °C (760 mmHg)
溶点: –57 °C
密度: 0.765 g/cm³
闪点: 65 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009558
CAS号: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN号: 2922
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (C8-chains)
Color scale ≤30 APHA
Titration with HClO4 ≥96.0 %