三乙醇胺 ≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 三(2-羟乙基)胺, 2,2′,2′′-次氮基三乙醇
VWRC28744.293EA 935 CNY
VWRC28744.293 VWRC28744.362
三乙醇胺 ≥97%, GPR RECTAPUR®
三乙醇胺
分子式: C₆H₁₅NO₃
分子量: 149.19 g/mol
沸点: 335.4 °C (1013 hPa)
溶点: 21.6 °C
密度: 1.13 g/cm³ (20 °C)
闪点: 179 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002855
CAS号: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Water Max. 0.5 %