三乙醇胺 ≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms:
三(2-羟乙基)胺, 2,2′,2′′-次氮基三乙醇
VWRC28744.293EA
935
CNY
VWRC28744.293
VWRC28744.362
三乙醇胺 ≥97%, GPR RECTAPUR®
三乙醇胺
分子式:
C₆H₁₅NO₃ 分子量: 149.19 g/mol 沸点: 335.4 °C (1013 hPa) 溶点: 21.6 °C 密度: 1.13 g/cm³ (20 °C) 闪点: 179 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002855 CAS号: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 13,09739 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 97 % |
Density (20/4) | 1.120 - 1.130 |
Water | Max. 0.5 % |