三乙醇胺 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
421630010 421630025 421631000
ACRO421630010EA 0 CNY
ACRO421630010 ACRO421630025 ACRO421631000
三乙醇胺 99+%
三乙醇胺
分子式: C₆H₁₅NO₃
沸点: 360 °C (760 mmHg)
溶点: 21 °C
密度: 1,1245 g/cm³
闪点: 190 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002855
CAS号: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥99.0 %