三乙醇胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 三(2-羟乙基)胺, 2,2′,2′′-次氮基三乙醇
139560010 139560025
ACRO139560010EA 0 CNY
ACRO139560010 ACRO139560025
三乙醇胺 97%
三乙醇胺
分子式: C₆H₁₅NO₃
分子量: 149.19 g/mol
沸点: 360 °C (760 mmHg)
溶点: 21 °C
密度: 1.1245 g/cm³
闪点: 190 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002855
CAS号: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA