碘乙酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 0 CNY
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
碘乙酸 97%
碘乙酸
分子式: C₂H₃IO₂
沸点: 262 °C (1013 hPa)
溶点: 79…83 °C
密度: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002685
CAS号: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN号: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,05047
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %