碘代乙酰胺, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ300
I6125-25G I6125-100G I6125-10G I6125-5G
SIALI6125-25GEA 0 CNY
SIALI6125-25G SIALI6125-100G SIALI6125-10G SIALI6125-5G
碘代乙酰胺, Sigma-Aldrich®
碘代乙酰胺
分子式: ICH₂CONH₂
沸点: 266 °C (1013 hPa)
溶点: 91…94 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008028
CAS号: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN号: 2811
ADR: 6.1,III