碘代乙酰胺, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: 2-Iodoacetamide
MQ300
I1149-25G I1149-5G
SIALI1149-25GEA 0 CNY
SIALI1149-25G SIALI1149-5G
碘代乙酰胺, Sigma-Aldrich®
碘代乙酰胺
分子式: ICH₂CONH₂
分子量: 184.96 g/mol
沸点: 266
溶点: 91…94 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008028
CAS号: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN号: 2811
ADR: 6.1 III