2-碘丙烷, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
Synonyms: 异丙基碘
M-Clarity™ quality level = MQ200
148938-100G 148938-500G
SIAL148938-100GEA 0 CNY
SIAL148938-100G SIAL148938-500G
2-碘丙烷, Sigma-Aldrich®
2-碘丙烷
分子式: C₃H₇I
沸点: 90 °C (1013 hPa)
密度: 1,7 g/cm³ (20 °C)
闪点: 25 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001071
CAS号: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN号: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234