三氟甲烷磺酸银 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
175200100 175200250
ACRO175200100EA 0 CNY
ACRO175200100 ACRO175200250
三氟甲烷磺酸银 99+%
三氟甲烷磺酸银
分子式: CAgF₃O₃S
溶点: 356 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013226
CAS号: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %