三氟甲磺酸钠 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
358750050 358750250
ACRO358750050EA 0 CNY
ACRO358750050 ACRO358750250
三氟甲磺酸钠 98%
三氟甲磺酸钠
分子式: CF₃NaO₃S
溶点: 253…255 °C
MDL编号: MFCD00061607
CAS号: 2926-30-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Na)