三氟甲烷磺酰氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
173050050
173050250
ACRO173050050EA
0
CNY
ACRO173050050
ACRO173050250
三氟甲烷磺酰氯 99%
三氟甲烷磺酰氯
分子式:
CClF₃O₂S 分子量: 168.52 g/mol 沸点: 29…32 °C 密度: 1.58 g/cm³ 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00007451 CAS号: 421-83-0 EINECS: 207-009-0 UN号: 3265 ADR: 8 II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to slightly colored Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3330 to 1.3350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |