三氟甲烷磺酰氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
173050050 173050250
ACRO173050050EA 0 CNY
ACRO173050050 ACRO173050250
三氟甲烷磺酰氯 99%
三氟甲烷磺酰氯
分子式: CClF₃O₂S
分子量: 168.52 g/mol
沸点: 29…32 °C
密度: 1.58 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007451
CAS号: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3330 to 1.3350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %