2,2,3,3,3-五氟-1-丙醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: PFPOH
303790050 303790250
ACRO303790050EA 0 CNY
ACRO303790050 ACRO303790250
2,2,3,3,3-五氟-1-丙醇 97%
2,2,3,3,3-五氟-1-丙醇
分子式: C₃H₃F₅O
沸点: 78…80 °C (1013 hPa)
密度: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00004673
CAS号: 422-05-9
EINECS: 207-012-7
UN号: 1986
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %