1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
Synonyms: HFP, 六氟异丙醇
M-Clarity™ quality level = MQ200
105228-100G 105228-500G
SIAL105228-100GEA 0 CNY
SIAL105228-100G SIAL105228-500G
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇
分子式: C₃H₂F₆O
分子量: 168.04 g/mol
沸点: 59.1
溶点: –96 °C
密度: 1.492 g/cm³ (20 °C)
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011651
CAS号: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN号: 1760
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09598