1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 99.9% for spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: HFP, 六氟异丙醇
293410100 293410500
ACRO293410100EA 0 CNY
ACRO293410100 ACRO293410500
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 99.9% for spectroscopy
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇
分子式: C₃H₂F₆O
分子量: 168.04 g/mol
沸点: 59 °C (760 mmHg)
溶点: –4 °C
密度: 1.596 g/cm³
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011651
CAS号: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN号: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09598
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.85 %
UV at 240 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %