1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 99.5+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: HFP, 六氟异丙醇
147540050 147540250 147541000
ACRO147540050EA 0 CNY
ACRO147540050 ACRO147540250 ACRO147541000
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 99.5+%, pure
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇
分子式: C₃H₂F₆O
分子量: 168.04 g/mol
沸点: 59 °C (760 mmHg)
溶点: –4 °C
密度: 1.596 g/cm³
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011651
CAS号: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN号: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09598
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Specific optical rotation +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3)