2,2,2-三氟乙胺 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-氨基-1,1,1-三氟乙烷
303500010 303500100
ACRO303500010EA 0 CNY
ACRO303500010 ACRO303500100
2,2,2-三氟乙胺 99.5%
2,2,2-三氟乙胺
分子式: C₂H₄F₃N
沸点: 37…38 °C (760 mmHg)
密度: 1,24 g/cm³
闪点: –16 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008132
CAS号: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN号: 3286
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %