三氟乙酸乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
119020250 119021000
ACRO119020250EA 0 CNY
ACRO119020250 ACRO119021000
三氟乙酸乙酯 99%
三氟乙酸乙酯
分子式: C₄H₅F₃O₂
沸点: 60…62 °C (760 mmHg)
溶点: –78 °C
密度: 1,194 g/cm³
闪点: –1 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000419
CAS号: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN号: 3272
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %