三氟乙酰胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetamide
385220250 385222500
ACRO385220250EA 0 CNY
ACRO385220250 ACRO385222500
三氟乙酰胺 97%
三氟乙酰胺
分子式: C₂H₂F₃NO
分子量: 113.04 g/mol
沸点: 162…164 °C (760 mmHg)
溶点: 59…70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008008
CAS号: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 75 °C
GC ≥96.0 %