乙二胺四乙酸 ≥99% analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 依地酸, Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA, 亚乙基二次氮基四乙酸
VWRC20301.186EA 227 CNY
VWRC20301.186 VWRC20301.290
乙二胺四乙酸 ≥99% analytical reagent
乙二胺四乙酸
分子式: C₁₀H₁₆N₂O₈
分子量: 292.25 g/mol
沸点: 614
溶点: 220
密度: 0.86 g/cm³ (20 °C)
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003541
CAS号: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm