蒲桃酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 庚二酸
131230250 131231000
ACRO131230250EA 0 CNY
ACRO131230250 ACRO131231000
蒲桃酸 98%
蒲桃酸
分子式: C₇H₁₂O₄
沸点: 212 °C (10 mmHg)
溶点: 103…106 °C
密度: 1,329 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004425
CAS号: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Merck Index: 12,07585
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %