丙二酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
125260010 125262500
ACRO125260010EA 0 CNY
ACRO125260010 ACRO125262500
丙二酸 99%
丙二酸
分子式: C₃H₄O₄
沸点: 387 °C (1013 hPa)
溶点: 130…135 °C (dec.)
密度: 1,669 g/cm³ (20 °C)
闪点: 172 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002707
CAS号: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm