癸二酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 癸二酸
132630010 132630025 132631000
ACRO132630010EA 0 CNY
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000
癸二酸 98%
癸二酸
分子式: C₁₀H₁₈O₄
分子量: 202.25 g/mol
沸点: 294.4 °C (100 mmHg)
溶点: 131…134 °C
闪点: 220 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004440
CAS号: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %