肌氨酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-甲基甘氨酸
157741000 157745000
ACRO157741000EA 0 CNY
ACRO157741000 ACRO157745000
肌氨酸 98%
肌氨酸
分子式: C₃H₇NO₂
沸点: 185 °C (1013 hPa)
溶点: 208 °C (dec.)
密度: 1,301 g/cm³ (20 °C)
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004279
CAS号: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Solubility (25 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %