L-甲硫氨酸, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9625-100G M9625-25G M9625-5G
SIALM9625-100GEA 0 CNY
SIALM9625-100G SIALM9625-25G SIALM9625-5G
L-甲硫氨酸, Sigma-Aldrich®
L-甲硫氨酸
分子式: C₅H₁₁NO₂S
沸点: 278 °C (1013 hPa)
溶点: 136 °C
密度: 1,373 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00063097
CAS号: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004