甘氨酸 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 氨基乙酸, 氨基醋酸, 乙氨酸
VWRC24403.298EA 740 CNY
VWRC24403.298 VWRC24403.367
甘氨酸 ≥98%, GPR RECTAPUR®
甘氨酸
分子式: NH₂CH₂COOH
分子量: 75.07 g/mol
沸点: 181
溶点: 83
密度: 1.64 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008131
CAS号: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %