甘氨酸 ≥99.0%, Proteomics Grade
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 氨基乙酸, 氨基醋酸, 乙氨酸
VWRCM103-1KGEA 1861 CNY
VWRCM103-1KG VWRCM103-5KG
甘氨酸 ≥99.0%, Proteomics Grade
甘氨酸
分子式: NH₂CH₂COOH
分子量: 75.07 g/mol
沸点: 181 °C (1013 hPa)
溶点: 83
密度: 1.64 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008131
CAS号: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Abs.@280 nm (1 M, Water) 0.10
Chloride 0.01%
DNase NONE
Heavy Metals (as Pb) <0.002%
Loss on Drying 0.2%
pH (5 %, Water) @25 °C 5.9 – 6.4
Protease NONE
Purity 99.0%
RNase NONE
Solubility (10%, water) PASS
Sulphate 0.05%
Thin Layer Chromatography (TLC) ONE SPOT