甘氨酸 98%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
氨基乙酸, 氨基醋酸, 乙氨酸
120070010
120070050
120072500
ACRO120070010EA
0
CNY
ACRO120070010
ACRO120070050
ACRO120072500
甘氨酸 98%, extra pure
甘氨酸
分子式:
NH₂CH₂COOH 分子量: 75.07 g/mol 沸点: 181 溶点: 240 °C 密度: 1.595 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008131 CAS号: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
|
产品技术规格
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 5.5 to 6.5 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |