6-氨基己酸, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: ε-氨基己酸, 6-氨己酸, EACA
MQ200
A7824-100G A7824-25G
SIALA7824-100GEA 0 CNY
SIALA7824-100G SIALA7824-25G
6-氨基己酸, Sigma-Aldrich®
6-氨基己酸
分子式: C₆H₁₃NO₂
分子量: 131.17 g/mol
沸点: 257
溶点: 127
闪点: 207
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008238
CAS号: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431