硬脂酸锌
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 十八酸
263780010 263780050
ACRO263780010EA 0 CNY
ACRO263780010 ACRO263780050
硬脂酸锌
硬脂酸锌
分子式: C₃₆H₇₀O₄Zn
分子量: 632.34 g/mol
溶点: 118…128 °C
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013031
CAS号: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 12.5 to 14.0 % (ZnO)