乙酸锌 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
370080250 370081000
ACRO370080250EA 0 CNY
ACRO370080250 ACRO370081000
乙酸锌 99%, pure
乙酸锌
分子式: C₄H₆O₄Zn
分子量: 183.48 g/mol
沸点: 908
溶点: 83…86 °C
密度: 1.735
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012454
CAS号: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %