甲酸铵 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 甲酸
401150010 401152500
ACRO401150010EA 0 CNY
ACRO401150010 ACRO401152500
甲酸铵 99%
甲酸铵
分子式: HCO₂NH₄
分子量: 63.06 g/mol
溶点: 115…120 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013103
CAS号: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %