甲酸铵 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 甲酸
168610010 168615000
ACRO168610010EA 0 CNY
ACRO168610010 ACRO168615000
甲酸铵 97%
甲酸铵
分子式: HCO₂NH₄
溶点: 115…120 °C
密度: 1,28 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013103
CAS号: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %