醋酸铊(I) 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 乙酸
420770250 420771000
ACRO420770250EA 0 CNY
ACRO420770250 ACRO420771000
醋酸铊(I) 99%
醋酸铊(I)
分子式: C₂H₃O₂Tl
分子量: 263.43 g/mol
沸点: 1457
溶点: 128…130 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013045
CAS号: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN号: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09392
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %