丁酸钠 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 丁酸
263190050 263190250
ACRO263190050EA 0 CNY
ACRO263190050 ACRO263190250
丁酸钠 98%
丁酸钠
分子式: C₄H₇NaO₂
分子量: 110.09 g/mol
溶点: 250…253 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002816
CAS号: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %