1-萘基丁酸酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 丁酸-1-萘基酯, 丁酸-1-萘酯
334950010 334950050
ACRO334950010EA 0 CNY
ACRO334950010 ACRO334950050
1-萘基丁酸酯 98%
1-萘基丁酸酯
分子式: C₁₄H₁₄O₂
分子量: 214.26 g/mol
沸点: 125…130 °C (1 mmHg)
密度: 1.09 g/cm³
闪点: 62 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003923
CAS号: 3121-70-8
EINECS: 221-500-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %