柠檬酸三乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 柠檬酸乙酯
375062500 375060010
ACRO375062500EA 0 CNY
ACRO375062500 ACRO375060010
柠檬酸三乙酯 99%
柠檬酸三乙酯
分子式: C₁₂H₂₀O₇
分子量: 276.29 g/mol
沸点: 294 °C (760 mmHg)
溶点: –46 °C
密度: 1.136 g/cm³
闪点: 151 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009201
CAS号: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA