Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
O0073-25G
O0073-5G
TCIAO0073-25GEA
0
CNY
TCIAO0073-25G
TCIAO0073-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0% (通过GC)
Diethyl 2-oxobutanedioate
分子式:
C₈H₁₂O₅ 沸点: 87°C 溶点: –41 °C 密度: 1,0785 g/cm³ (20 °C) 闪点: 76 °C 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00059229 CAS号: 108-56-5 EINECS: 203-594-1 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03836 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 90.0 % |