己二酸二甲酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
181311000 181315000
ACRO181311000EA 0 CNY
ACRO181311000 ACRO181315000
己二酸二甲酯 99+%
己二酸二甲酯
分子式: C₈H₁₄O₄
分子量: 174.2 g/mol
沸点: 109…110 °C (14 mmHg)
溶点: 8 °C
密度: 1.06 g/cm³
闪点: 107
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008469
CAS号: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.01 % (as adipic acid)