DBE-5 二元酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 胶酸二甲酯, 戊二酸二甲酯
116231000 116235000
ACRO116231000EA 0 CNY
ACRO116231000 ACRO116235000
DBE-5 二元酯 98%
DBE-5 二元酯
分子式: C₇H₁₂O₄
沸点: 211 °C (1013 hPa)
溶点: –37 °C
密度: 1,087 g/cm³
闪点: 103 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008468
CAS号: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4236 to 1.4256 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %