丁二酸二甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
S0104-25G S0104-500G
TCIAS0104-25GEA 0 CNY
TCIAS0104-25G TCIAS0104-500G
丁二酸二甲酯 ≥98.0% (通过GC)
丁二酸二甲酯
分子式: C₆H₁₀O₄
沸点: 196°C
溶点: 18…19 °C
密度: 1,117 g/cm³ (20 °C)
闪点: 98°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008466
CAS号: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60102bb8d52e3917d317c6f3a1c7846f9ab29850&vid=60102bb8d52e3917d317c6f3a1c7846f9ab29850&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %