丁二酸二甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 琥珀酸二甲酯, 丁二酸二甲酯
150731000 150735000
ACRO150731000EA 0 CNY
ACRO150731000 ACRO150735000
丁二酸二甲酯 99%
丁二酸二甲酯
分子式: C₆H₁₀O₄
沸点: 200 °C (1013 hPa)
溶点: 18…19 °C
密度: 1,11 g/cm³
闪点: 85 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008466
CAS号: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA