丙二酸二甲酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
220700010 220702500
ACRO220700010EA 0 CNY
ACRO220700010 ACRO220702500
丙二酸二甲酯 99+%
丙二酸二甲酯
分子式: C₅H₈O₄
沸点: 180…181 °C (760 mmHg)
溶点: –62 °C
密度: 1,156 g/cm³
闪点: 90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008460
CAS号: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Free acid ≤0.1 % (as malonic acid)